Verschlusskappen für Spritzen, MULTI-AD®
Lieferant: B. Braun
418012
BRAU418012EA 1050 EUR
BRAU418012
Verschlusskappen für Spritzen, MULTI-AD®
Infusionen
Rote Kappen zum Verschluss von Luer-Slip- oder Luer-Lock-Spritzen.
  • Steril
  • Einhändig aufsteckbar
  • Enthält PVC
  • Blisterpackung schützt die noch ungeöffneten Kappen und hilft beim Aufstecken
Frei von BPA, DEHP und Naturkautschuk.
Verpackung: Einzigartige Blisterpackung mit 10 Kappen gewährleistet die Sterilität der ungeöffneten Kappen und hilft beim Aufstecken. 50 Packungen pro Karton.