Introcan Safety® IV-Katheter
Lieferant: B. Braun
4252500-01
BRAU4252500-01EA 707 EUR
BRAU4252500-01
Introcan Safety® IV-Katheter
Katheter
Passive Sicherheitstechnologie ist in den Introcan Safety® IV-Katheter über einen integrierten vollautomatischen Sicherheitsschutz integriert, der die Nadelspitze schützt und Nadelstichverletzungen verhindert.
  • Einfaches Einstechen in einem großen Winkelbereich
  • Minimaler Aufwand beim Einführen des Katheters
  • Einfachheit - sieht aus und fühlt sich an wie eine Standardkanüle
  • Selbstaktivierender Sicherheitsschutz - deckt die Nadelspitze nach Gebrauch automatisch ab
Es wurde bestätigt, dass Geräte mit passiver Sicherheitstechnik einen deutlich besseren Schutz für medizinisches Personal bieten als Geräte, bei denen der Benutzer die Sicherheitsfunktion aktivieren muss.
Passive Sicherheitsvorrichtungen waren mit der geringsten Verletzungsrate durch Nadelstichverletzungen verbunden und sind zur Vorbeugung von Nadelstichverletzungen am wirksamsten.