Gefäßschere mit Ringgriff
Lieferant: B. Braun
BC515R
BRAUBC515REA 1120 EUR
BRAUBC515R
Gefäßschere mit Ringgriff
Scheren
Wiederverwendbare unsterile Gefäßschere mit Ringgriff.
  • Klingen/Zange: Ultrafeine Klinge
  • Spitzenprofil: Scharf
Anwendung: Gefäßchirurgie, Urologie, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Allgemein-/Viszeralchirurgie, Hals-Nasen-Ohrenchirurgie, Herz-/Thoraxchirurgie