Etiketten für Thermotransferdrucker, Typ B-425, WorkHorse™
Lieferant: Brady
031322 031327 031321 031328 031326 031320 030196
BRDY031322EA 137.52 EUR
BRDY031322 BRDY031327 BRDY031321 BRDY031328 BRDY031326 BRDY031320 BRDY030196
Etiketten für Thermotransferdrucker, Typ B-425, WorkHorse™
Etiketten
Bedruckbare Etiketten aus Polypropylen für Thermotransferdrucker.
  • Gestanzte Etiketten werden auf Rolle geliefert
  • Enthält einige selbstklebende Materialien zur Kabelmarkierung sowie Etiketten, die mit Kopfzeilen oder Vorlagen vorgedruckt sind
  • Wird mit separatem Farbband geliefert, nicht im selben Gehäuse wie das Band/die Hüllen
Dieses Material und das entsprechende Band sind UL- und CSA-zugelassen. Das geeignete Farbband finden Sie in der empfohlenen Farbbandserie.