Miniatur Schutzschalter-Verriegelungen
Lieferant: Brady
090854 090853 090845 805853 090851 090844 090850 090847 090848
BRDY090854EA 117.94 EUR
BRDY090854 BRDY090853 BRDY090845 118-0538 BRDY090851 BRDY090844 BRDY090850 BRDY090847 BRDY090848
Miniatur Schutzschalter-Verriegelungen
Sicherheitsverriegelungen
Diese Mini-Schutzschalter-Verriegelungen sind eine sichere und effektive Methode zur Absperrung von europäischen Schutzschaltern, da sie auf die meisten existierenden Typen passen. Für zusätzliche Sicherheit wird eine Verwendung zusammen mit einem Vorhängeschloss empfohlen.
  • Einzigartige Mini-Schutzschalter-Verriegelung: Installation ganz ohne Werkzeug
  • Die Verriegelung lässt sich ganz einfach per Druckknopf anbringen
  • Die Tie-Bar-Verriegelung wird mit Hilfe eines kleinen Rads auf den Schutzschalter geschraubt
  • Für ein- oder mehrpolige Schutzschalter geeignet
  • Hergestellt aus glasgefülltem Nylon
  • Anbringung eines Vorhängeschlosses möglich
Max. Bügeldurchmesser: 7 mm