Brady® R6400 Druckerfarbband für BBP11- und BBP12-Etikettendrucker
Lieferant: Brady
112648
BRDY112648EA 89.5 EUR
BRDY112648
Brady® R6400 Druckerfarbband für BBP11- und BBP12-Etikettendrucker
Farbbänder
Dieses Farbband mit der Tintenseite nach außen verfügt über einen offenen 12,7-mm-Kern und ist für den Brady BBP11-Etikettendrucker und den BBP12-Etikettendrucker vorgesehen.
  • Einfarbiges Farbband zum Drucken einer einzelnen Farbe auf ein Etikett
  • Die Harzformulierung der R6400-Serie bietet eine hervorragende Chemikalien- und Abriebfestigkeit, wenn sie auf das entsprechende Etikettenmaterial von Brady® gedruckt wird
  • Kombinieren Sie Brady-Etikettenmaterialien mit der empfohlenen Farbbandserie für eine hervorragende Beschriftungsleistung
Empfohlen für die Verwendung mit chemikalienbeständigen Materialien wie B-492 Polyester mit gefrorener Oberfläche und B-481 chemikalienbeständigem Polyester.
Anwendung: Barcode-Etikettierung, Leiterplatten-Etikettierung, Komponenten- und Geräte-Etikettierung, Daten- und Telekommunikations-Etikettierung, elektrische Etikettierung, allgemeine Identifikation, Inventar- und Inspektions-Etikettierung, Labor-Etikettierung, Draht- und Kabel-Etikettierung
Widerstandsfähigkeiten: Abriebfest, chemikalienbeständig, halogenfrei
Kerndurchmesser: 12,7 mm
Standards: Gemäß Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863.