Vinyl-Etiketten für den Innen- und Außenbereich, M211 und M210
Lieferant: Brady
142807 142794 142801 142810 142809 142808 142804 142806 142805 142802 142800 142799 142798 142797 142796 142795 142803 142811 139733 139732 139734 139735 139736 139737 139738 139739 139741 139742 139744 139745
BRDY142807EA 35.14 EUR
BRDY142807 BRDY142794 BRDY142801 811-0164 BRDY142809 BRDY142808 BRDY142804 BRDY142806 BRDY142805 BRDY142802 BRDY142800 116-0633 BRDY142798 116-0632 BRDY142796 811-0163 BRDY142803 BRDY142811 BRDY139733 BRDY139732 BRDY139734 BRDY139735 BRDY139736 BRDY139737 BRDY139738 BRDY139739 BRDY139741 BRDY139742 BRDY139744 BRDY139745
Vinyl-Etiketten für den Innen- und Außenbereich, M211 und M210
Etiketten
Diese Vinyl-Etiketten B-595 haften auf schwierigen Gegenständen mit niedriger Oberflächenenergie, darunter: PVC-Rohre, blasgeformte Gerätegehäuse, ABS-Kunststoffe, pulverbeschichtete Oberflächen und Geräte aus recyceltem Kunststoff.
  • Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich: 8 bis 10 Jahre
  • Glänzende Oberfläche
  • Für glatte und strukturierte/raue Oberflächen
Das Material B-595 eignet sich auch hervorragend zum Aufkleben auf stark strukturierten Oberflächen wie gestrichenen Wänden aus Schlackensteinen, bearbeitetem unebenem Holz, strukturierten Kunststoffen, rauen oder papierummantelten Rohren.