Gruppen-Verschlusskasten zur Wandmontage, SAFETY REDBOX®
Lieferant: Brady
145579 145580
118-0529EA 96.65 EUR
118-0529 BRDY145580
Gruppen-Verschlusskasten zur Wandmontage, SAFETY REDBOX®
Sicherheitsverriegelungen
Dieser wandmontierbare und tragbare Verschlusskasten ist mit einem Schnelllösesystem ausgestattet, damit er einfach an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden kann.
  • Bis zu 12 Vorhängeschlösser können am Kasten angebracht werden
  • Hergestellt aus robustem, rostbeständigem, pulverbeschichtetem Stahl für maximale Langlebigkeit unter fast allen Umgebungsbedingungen
  • Verwenden Sie ein Schloss für jede Energie-Trennstelle und platzieren Sie die Schlüssel im Verschlusskasten; jeder Arbeiter bringt dann sein eigenes Schloss am Kasten an, um den Zugriff zu verhindern
  • Jeder Mitarbeiter erhält die Kontrolle, entsprechend der OSHA-Vorschriften, indem er sein eigenes Schloss am Verschlusskasten anbringt, der die Schlüssel zu den Komponentenabsperrungen enthält
  • Solange das Schloss eines Arbeiters am Verschlusskasten bleibt, sind die Schlüssel zu den Komponentenabsperrungen im Innern des Kastens nicht zugänglich