Selbstlaminierende Vinyl-Rundumetiketten mit aggressivem Klebstoff für den M710 Drucker
Lieferant: Brady
170485 170489 170491 170490 170484 170483 170487 170488 170492 170486
BRDY170485EA 55.78 EUR
BRDY170485 BRDY170489 BRDY170491 BRDY170490 BRDY170484 BRDY170483 BRDY170487 BRDY170488 BRDY170492 BRDY170486
Selbstlaminierende Vinyl-Rundumetiketten mit aggressivem Klebstoff für den M710 Drucker
Etiketten
B-417 selbstlaminierende Vinylfolien mit hoher Klebkraft sind für raue Bedingungen konzipiert, darunter Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Kabel mit kleinem Durchmesser und neuere Kabelummantelungsmaterialien.
  • Zuverlässige, dauerhafte Haftung auf Drähten mit kleinem Durchmesser
  • Haftet selbst in feuchter Umgebung
  • Starke Haftung auf verschiedenen Kabelummantelungsmaterialien, darunter Teflon™, Silikon, geflochtenes und herkömmliches PVC
  • Verfügt über einen weißen Druckbereich und einen transparenten Laminierbereich zum Schutz des Drucks
  • Ideal für Bedienfelder, Schalttafeln, Kabelbäume, Datenkommunikation sowie die Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln
  • Matte Oberfläche
Ideal für die Kennzeichnung von Daten- und Telekommunikationsgeräten, elektrischen Anlagen, sowie Drähten und Kabeln.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M7-R4300.
Standards: UL-Anerkennung gemäß UL969 für Kennzeichnungen und Markierungen beim Bedrucken mit den Brady-Farbbändern der Serien R4300 und R7950. Weitere Informationen finden Sie in den UL-Dateien MH62024. Brady-Kunden sollten beim Kauf angeben, ob sie UL-anerkannte B-417-Etiketten benötigen. Brady bietet je nach Kundenwunsch sowohl UL-anerkannte B-417-Etiketten als auch nicht zugelassene Etiketten an.
Verpackung:
Bestellen