Druckerfarbbänder, M710 R6900 Serie
Lieferant: Brady
173183 173181 173182 173184 173180
BRDY173183EA 76.22 EUR
BRDY173183 BRDY173181 BRDY173182 BRDY173184 BRDY173180
Druckerfarbbänder, M710 R6900 Serie
Farbbänder
Einfarbiges Farbband zum Drucken einer einzelnen Farbe auf ein Etikett.
  • Empfohlen für die Verwendung auf glänzenden oder glatten Etiketten- und Schildermaterialien
  • Beim Druck auf dem entsprechenden Etikettenmaterial ist die Kennzeichnung hervorragend lösemittel-, kratz- und lichtbeständig
  • Die in sich geschlossenen Farbbandkassetten der M710-Serie lassen sich einfach und direkt in den Drucker einsetzen
Die Snap-In-Druckbänder der M710-Serie ermöglichen einen Farbbandwechsel in nur 5 Sekunden. Kein Kalibrieren, kein Einfädeln, kein Abfall, kein Aufwand – die Tinte zeigt immer in die richtige Richtung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit.
Standards:
Verpackung:
Bestellen