Repositionierbare Mehrzweck-Vinylgewebeetiketten B-498 CleanLift® für M710 und BMP71
Lieferant: Brady
173235 173355 173239 173264 173348 173475 173312 173341 174607 173402 173225 174554 173293 173232 173396 173431 173405 173428 174606 173376
BRDY173235EA 60.54 EUR
BRDY173235 BRDY173355 BRDY173239 BRDY173264 BRDY173348 BRDY173475 BRDY173312 BRDY173341 BRDY174607 BRDY173402 BRDY173225 BRDY174554 BRDY173293 BRDY173232 BRDY173396 BRDY173431 BRDY173405 BRDY173428 BRDY174606 BRDY173376
Repositionierbare Mehrzweck-Vinylgewebeetiketten B-498 CleanLift® für M710 und BMP71
Etiketten
Permanent oder repositionierbar, nach dem Aufbringen bleibt das Vinyltuch der B-498 CleanLift®-Serie an Ort und Stelle, bis es gewechselt werden muss.
  • Klebstoff und Gewebeträger bieten hervorragende Haltekraft, ermöglichen aber dennoch sauberes Entfernen und Neupositionieren
  • Haftet auf jeder sauberen, trockenen Oberfläche
  • Speziell formulierte Deckschicht für hervorragende Druckqualität
  • Halbglänzende Oberfläche für ein klares, sauberes Aussehen
Etiketten sind ideal für die Bestandsverfolgung, Etikettierung von Barcodes, Leiterplatten, Komponenten- und Geräten, Daten- und Telekommunikation, elektrische Etikettierung, allgemeine Identifikation und Draht- und Kabel-Etikettierungsanwendungen.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M7-R6200.
Standards: UL-anerkannt.
Verpackung:
Bestellen