Repositionierbare Mehrzweck-Vinyletiketten für M710 und BMP71
Lieferant: Brady
173288 173221 173258 173257 173289 173222
BRDY173288EA 78.89 EUR
BRDY173288 BRDY173221 BRDY173258 BRDY173257 BRDY173289 BRDY173222
Repositionierbare Mehrzweck-Vinyletiketten für M710 und BMP71
Etiketten
Die repositionierbare Vinylfolie (B-581) ist ein langlebiges, flexibles und hochglänzendes Material und eignet sich ideal für die Kennzeichnung im Innenbereich, wo häufiges Repositionieren erforderlich ist.
  • Der spezielle, aggressive Klebstoff haftet gut, lässt sich aber rückstandsfrei entfernen
  • Ideal für Anwendungen wie 5S und Inventur
  • Die Vinylfolie kann im Thermotransferverfahren bedruckt werden
  • Glanzoberfläche
  • Die durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich beträgt fünf Jahre
  • Betriebstemperatur von −40 bis +82 °C (−40 bis +180 °F)
Die Etiketten eignen sich ideal für die Anlagenkennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung und Sicherheitskennzeichnung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M7-R6000.
Standards:
Verpackung: Eine Rolle pro Box.