Mehrzweck-Etiketten aus mattem Polypropylen für M710 und BMP71
Lieferant: Brady
173260 173291
BRDY173260EA 52.21 EUR
BRDY173260 BRDY173291
Mehrzweck-Etiketten aus mattem Polypropylen für M710 und BMP71
Etiketten
Das B-529 Polypropylenband ist kostengünstig und verfügt über einen druckempfindlichen Acrylklebstoff.
  • Ideal für Innenbereiche auf glatten, flachen Oberflächen
  • Glanzoberfläche
  • Betriebstemperatur von −40 bis +100 °C (−40 bis +212 °F)
  • Nicht für den Außenbereich empfohlen
Ideal für Einrichtungsidentifikation, allgemeine Identifikation und Sicherheitsidentifikation.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M7-R6000.
Standards:
Verpackung: 1 Rolle pro Box.