Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft B-499 für M710, BMP71
Lieferant: Brady
174650 174594 173356 173401 174575 173395 173427 173347 173306 173292 173415 173340 173305 173307 173300 173224 173311 173310 173263
BRDY174650EA 108.74 EUR
BRDY174650 BRDY174594 BRDY173356 BRDY173401 BRDY174575 BRDY173395 BRDY173427 BRDY173347 BRDY173306 BRDY173292 BRDY173415 BRDY173340 BRDY173305 BRDY173307 BRDY173300 BRDY173224 BRDY173311 BRDY173310 BRDY173263
Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft B-499 für M710, BMP71
Etiketten
Rundumetiketten aus Nylongewebe (B-499) sind sehr biegsam und passen sich eng gekrümmten Oberflächen wie Drähten und Kabeln an.
  • Weißes, mit Polyamid beschichtetes Nylongewebe hat einen permanenten Acrylkleber und ist mit Thermotransfer bedruckbar.
  • Empfohlen für die Verwendung in Innenräumen
  • Matte Oberfläche
  • Betriebstemperatur von −40 bis +90 °C (−40 bis +193 °F)
Etiketten sind ideal für Komponenten- und Geräte-Etikettierung, Daten- und Telekommunikations-Etikettierung, elektrische Etikettierung, allgemeine Identifikation, Labor-Etikettierung und Draht- und Kabel-Etikettierung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M7-R4300.
Standards: UL-anerkannt. CSA-akzeptiert. Halogenfrei (DIN VDE 0472/part 815). Zulassung nur für weiße Materialien.
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten