Reißfeste Mehrzweck-Anhänger für M710 und BMP71
Lieferant: Brady
173426 173331
BRDY173426EA 50.11 EUR
BRDY173426 BRDY173331
Reißfeste Mehrzweck-Anhänger für M710 und BMP71
Etiketten
Langlebiges, nicht klebendes Polyethylen (B-109) ist ein vielseitiges Etikettenmaterial mit matter Oberfläche, das für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann.
  • Extrem reißfest und kältebeständig
  • Ideales Material für Thermotransfer- und Nadeldruck
  • Betriebstemperatur von −40 bis +49 °C (−40 bis +120 °F)
  • Matte Oberfläche
Anwendungen umfassen die Kennzeichnung von Daten und Telekommunikation, Leitungen und Kabeln, Inventar- und Inspektionskennzeichnungen, Lockout-Tagout-Kennzeichnungen und Sicherheitskennzeichnungen.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M7-R4300.
Standards: RoHS-konform.
Verpackung:
Bestellen