Mehrzweck-Polyesteretiketten für raue Umgebungen, für M710 und BMP71
Lieferant: Brady
173384 173371 173317 173228 173329 173363 173412 173304 173370 173419 174595 173318 173422 173313 174590 173434 173374 173423 173366 173338 173369 173400 173425 173373 173367 173421 173326 173333 173321 173346
BRDY173384EA 32.7 EUR
BRDY173384 BRDY173371 BRDY173317 BRDY173228 BRDY173329 BRDY173363 BRDY173412 BRDY173304 BRDY173370 BRDY173419 BRDY174595 BRDY173318 BRDY173422 BRDY173313 BRDY174590 BRDY173434 BRDY173374 BRDY173423 BRDY173366 BRDY173338 BRDY173369 BRDY173400 BRDY173425 BRDY173373 BRDY173367 BRDY173421 BRDY173326 BRDY173333 BRDY173321 BRDY173346
Mehrzweck-Polyesteretiketten für raue Umgebungen, für M710 und BMP71
Etiketten
Permanentes Polyester (B-423) eignet sich ideal zur Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschildern und Solarmodulen.
  • Die glänzend weiße Oberfläche mit permanentem Acryl ist im Thermotransferdruck bedruckbar.
  • Erfüllt die Anforderungen an halogenfreies Material gemäß DIN VDE 0472 Teil 815
  • Betriebstemperatur von −70 bis +110 °C (−94 bis +230 °F)
Ideal für Barcodeetikettierung, Leiterplattenbeschriftungen, Bauteil- und Gerätebeschriftungen, allgemeine Kennzeichnungen sowie Inventar- und Prüfetiketten.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M7-R6000.
Standards: UL-anerkannt. CSA-akzeptiert. Halogenfrei (DIN VDE 0472/Part 815). Zulassung nur für weiße Materialien.
Verpackung:
Bestellen