Transparente Mehrzweck-Polyesteretiketten für raue Umgebungen, für M710 und BMP71
Lieferant: Brady
173233 173319 173297 173226 173418 173409 174641 173266
BRDY173233EA 67.36 EUR
BRDY173233 BRDY173319 BRDY173297 BRDY173226 BRDY173418 BRDY173409 BRDY174641 BRDY173266
Transparente Mehrzweck-Polyesteretiketten für raue Umgebungen, für M710 und BMP71
Etiketten
Die transparenten Polyesteretiketten (B-430) sind für Anwendungen mit Barcodes, alphanumerischen Zeichen, grafischen Symbolen und Logos konzipiert, die eine typenschildähnliche Qualität erfordern.
  • Die glänzenden, transparenten Etiketten sind im Thermotransferdruck bedruckbar und verfügen über einen langlebigen, permanenten Acrylkleber
  • Hervorragende Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien, Öle und Wasser
  • Betriebstemperatur von −56 bis +137 °C (−70 bis +100 °F)
Ideal für die Bestandsverfolgung, Barcodeetikettierung, Leiterplattenbeschriftung, Bauteil- und Gerätebeschriftung, Daten- und Telekommunikationsbeschriftung, allgemeine Identifikation, Inventar- und Prüfbeschriftung sowie Laborbeschriftung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M7-R6000.
Standards: UL-anerkannt. CSA-akzeptiert.
Verpackung:
Bestellen