Chemikalien- und temperaturbeständige Polypropylen-Etiketten für M610, M611 und BMP61
Lieferant: Brady
174115 174101 174078 173497 173513 173508 173495
BRDY174115EA 128.41 EUR
BRDY174115 BRDY174101 BRDY174078 BRDY173497 BRDY173513 BRDY173508 BRDY173495
Chemikalien- und temperaturbeständige Polypropylen-Etiketten für M610, M611 und BMP61
Etiketten
Polypropylen (B-7425) eignet sich ideal für allgemeine Barcodeanwendungen und ist beständig gegen flüssigen Stickstoff, Autoklavieren und andere raue Umgebungen.
  • Mattweißes Polypropylen mit Acrylatkleber ist im Thermotransferdruck bedruckbar
  • Ideal für die Laborkennzeichnung von Fläschchen, Zentrifugenröhrchen und Reagenzgläsern
  • Betriebstemperatur von −80 bis +70 °C (−112 bis +158 °F)
Ideal für die Kennzeichnung von Komponenten und Geräten, die allgemeine Kennzeichnung, die Laborkennzeichnung und die Temperaturanzeige.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M61-R4310.
Standards:
Verpackung:
Bestellen