PermaSleeve® Hochtemperatur-Schrumpfetiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Lieferant: Brady
173556 173563 173558 173557 173546 173573 173569 173560 173575 173562 173572 173551 173570 173566 173549 173568 173547 173559 173574 173543 173552 173545 173567 173565 173576 173550 173571 173554 173564 173548 173577
BRDY173556EA 233.03 EUR
BRDY173556 BRDY173563 BRDY173558 BRDY173557 BRDY173546 BRDY173573 BRDY173569 BRDY173560 BRDY173575 BRDY173562 BRDY173572 BRDY173551 BRDY173570 BRDY173566 BRDY173549 BRDY173568 BRDY173547 BRDY173559 BRDY173574 BRDY173543 BRDY173552 BRDY173545 BRDY173567 BRDY173565 BRDY173576 BRDY173550 BRDY173571 BRDY173554 BRDY173564 BRDY173548 BRDY173577
PermaSleeve® Hochtemperatur-Schrumpfetiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Etiketten
Das B-345 PermaSleeve®-Material eignet sich für Anwendungen mit hohen Temperaturen und geringer Ausgasung sowie für Anwendungen, die eine höhere Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien erfordern.
  • 2:1-Schrumpfschläuche sind lichtbeständig und flammhemmend und erfüllen die Anforderungen der NASA-Vakuum-Ausgasungsspezifikation SP-R-0022A
  • Schläuche eignen sich für Anwendungen, die eine höhere Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien wie Kraftstoffe, Schmiermittel und Hochleistungsreiniger erfordern
  • Betriebstemperaturbereich: –55 bis +225 °C (–67 bis +437 °F)
  • matte Oberfläche
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R6010 für die Etikettendrucker M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 oder M7-R6000 für die Etikettendrucker M710/BMP71. Dieses Etikett ist nicht mehr mit Druckern der TLS-Serie kompatibel.
Standards: Entspricht SAE-AMS-DTL-23053/18 (Klasse 2), SAE-AS-81531, MIL-STD-202. Getestet nach ASTM E 162 und ASTM E 662. RoHS-konform. UL-anerkannt.
Verpackung:
Bestellen