Matt-bernsteinfarbene, extrem hitzebeständige Polyimid-Etiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Lieferant: Brady
174187 174375 173776 174341 173725 174215 173865 174253 173884 173723 173779 173699 173774
BRDY174187EA 211.68 EUR
BRDY174187 BRDY174375 BRDY173776 BRDY174341 BRDY173725 BRDY174215 BRDY173865 BRDY174253 BRDY173884 BRDY173723 BRDY173779 BRDY173699 BRDY173774
Matt-bernsteinfarbene, extrem hitzebeständige Polyimid-Etiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Etiketten
Bernsteinfarbenes Hochtemperatur-Polyimid mit extrem haltbarem Kleber widersteht den extremen Waschvorschriften und Reinigungschemikalien in der Leiterplattenherstellung.
  • Hält mehreren Waschzyklen unter extremen Bedingungen stand
  • Beständig gegen hohe Temperaturen bis zu 300 °C (572 °F)
  • Klebt während des Lötprozesses auf der Ober- und Unterseite von Leiterplatten
  • Matte Oberfläche
Ideal für die Leiterplattenbeschriftung sowie die Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R4310 für die Etikettendrucker M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 oder M7-R4300 für die Etikettendrucker M710/BMP71. Dieses Etikett ist nicht mehr mit Druckern der TLS-Serie kompatibel.
Standards: Erfüllt die Leistungsanforderungen von MIL-STD-202G, Notice 12, Methode 215K. Erfüllt die Anforderungen der SAE AS81531 zur Kennzeichnung von elektrischen Isoliermaterialien.
Verpackung:
Bestellen