FreezerBondz™ Ultradünne kryogene Polyesteretiketten für M610, M611 und BMP61
Lieferant: Brady
174082 173481 174089 174097 174107 174096 174087 174084 174154 174110 174095 174076 174114
BRDY174082EA 100.62 EUR
BRDY174082 BRDY173481 BRDY174089 BRDY174097 BRDY174107 BRDY174096 BRDY174087 BRDY174084 BRDY174154 BRDY174110 BRDY174095 BRDY174076 BRDY174114
FreezerBondz™ Ultradünne kryogene Polyesteretiketten für M610, M611 und BMP61
Etiketten
Die langlebigen FreezerBondz™ Polyester-Marker (B-492) eignen sich für die Laborkennzeichnung von Fläschchen, Zentrifugen, Röhrchen, Reagenzgläsern, Strohhalmen und Objektträgern.
  • Kann auf gefrorenen Oberflächen, einschließlich Glas und Polypropylen, das in flüssigem Stickstoff gelagert wurde, angebracht werden
  • Gute Wisch- und Lösungsmittelbeständigkeit des Drucks
  • Hoch-/Tieftemperaturbeständigkeit von -196 bis +100 °C (-320 bis +212 °F)
  • Matte Oberfläche
Ideal für die Kennzeichnung von Komponenten und Geräten, Daten- und Telekommunikationsanwendungen,More Product Information