Mehrzweck-Vinyletiketten mit ultra-aggressivem Klebstoff für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Lieferant: Brady
174295 174335 174200 174315 174336 174212 174301 174270 174222 174325 174233 174340 174261 174277 173841 173767 173892 173911 173686 173771 173683
BRDY174295EA 58.47 EUR
BRDY174295 BRDY174335 BRDY174200 BRDY174315 BRDY174336 BRDY174212 BRDY174301 BRDY174270 BRDY174222 BRDY174325 BRDY174233 BRDY174340 BRDY174261 BRDY174277 BRDY173841 BRDY173767 BRDY173892 BRDY173911 BRDY173686 BRDY173771 BRDY173683
Mehrzweck-Vinyletiketten mit ultra-aggressivem Klebstoff für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Etiketten
ToughBond® Ultra-Aggressive Polyester (B-483) eignet sich perfekt für die Produktkennzeichnung und allgemeine Kennzeichnung und kann auf pulverbeschichteten, glatten, strukturierten oder unregelmäßigen Oberflächen aufgebracht werden.
  • Glänzend weißes Polyester mit permanentem, gummibasiertem Klebstoff zum Thermotransferdrucken
  • Das Material zeichnet sich durch hohe Haftung auf strukturierten Metallen und Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie aus
  • Betriebstemperatur von −40 bis +120 °C (−40 bis +248 °F)
Ideal für Barcodeetikettierung, Komponenten- und Geräteetikettierung, Daten- und Telekommunikationsetikettierung, elektrische Etikettierung, allgemeine Identifikation, Inventar und Inspektionsetikettierung- und Laboretikettierung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R6010 für die Etikettendrucker M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 oder M7-R6000 für die Etikettendrucker M710/BMP71. Dieses Etikett ist nicht mehr mit Druckern der TLS-Serie kompatibel.
Standards: UL-anerkannt. CSA-akzeptiert.
Verpackung:
Bestellen