PermaSleeve® Schrumpfetiketten für gewerbliche Zwecke für M610, M611, BMP61, M710 und BMP71
Lieferant: Brady
174478 174484 174464 174502 174424 174459 174477 174418 174496 174488 174471 174442 174436
BRDY174478EA 639.28 EUR
BRDY174478 BRDY174484 BRDY174464 BRDY174502 BRDY174424 BRDY174459 BRDY174477 BRDY174418 BRDY174496 BRDY174488 BRDY174471 BRDY174442 BRDY174436
PermaSleeve® Schrumpfetiketten für gewerbliche Zwecke für M610, M611, BMP61, M710 und BMP71
Etiketten
PermaSleeve® Kabelmarkierer in kommerzieller Qualität bieten erstklassige Leistung zum günstigen Preis und ermöglichen so die einfache Kabelkennzeichnung in allen Anlagen.
  • Ideal für Elektroinstallateure, Wartungsteams, industrielle Hersteller und mehr
  • Schrumpfschläuche ermöglichen eine dauerhafte Kennzeichnung ohne zusätzliche Arbeitsschritte
  • Lesbare Beschriftungen bei Temperaturen von −55 bis +135 °C (−67 bis +275 °F)
  • Matte Oberfläche
Anwendung in der Kennzeichnung elektrischer Leitungen und Kabel.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R4310 für M610/BMP61/Brady Drucker/M611/M611 Etikettendrucker oder für Etikettendrucker M710/BMP71.
Standards: UL 224-zertifiziert.
Verpackung:
Bestellen