PermaSleeve® Schrumpfetiketten für M710 und BMP71
Lieferant: Brady
174544 174541 174512 174615 174583 174527 174560 174545 174517 174511 174579 174654 174614 174518 174523 174610 174507 174524 174528 174559 174611 174632 174516 174564 174540 174563 174653 174628 174627 174655
BRDY174544EA 0 EUR
BRDY174544 BRDY174541 BRDY174512 BRDY174615 BRDY174583 BRDY174527 BRDY174560 BRDY174545 BRDY174517 BRDY174511 BRDY174579 BRDY174654 BRDY174614 BRDY174518 BRDY174523 BRDY174610 BRDY174507 BRDY174524 BRDY174528 BRDY174559 BRDY174611 BRDY174632 BRDY174516 BRDY174564 BRDY174540 BRDY174563 BRDY174653 BRDY174628 BRDY174627 BRDY174655
PermaSleeve® Schrumpfetiketten für M710 und BMP71
Etiketten
PermaSleeve® PS-Schrumpfschläuche Polyolefin (B-342) Lösungen zur Kabelmarkierung, die Schnelligkeit, Benutzerfreundlichkeit und Beständigkeit kombinieren, um eine langlebige-, hochwertige Kennzeichnung zu schaffen.
  • Der 3:1-Schrumpfschlauch schmiegt sich eng an die Drähte an und bietet maximalen Isolationsschutz sowie dauerhafte Kennzeichnung
  • Farbbeständig und wischfest für ein hervorragendes Erscheinungsbild
  • Kältebeständig und flammhemmend mit einer Betriebstemperatur von –55 bis +135 °C (–67 bis +275 °F)
  • Matte Oberfläche
Anwendung in der Kennzeichnung elektrischer Leitungen und Kabel.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M7-R4300.
Standards: Entspricht SAE-AMS-DTL-23053/5C (Klasse 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202. RoHS-konform. UL-anerkannt.
Verpackung:
Bestellen