Etikettendrucker, BMP™71
Lieferant: Brady
710627 710632 710600 710628 710630 710633 710634 710635 710637 710638 710639 710640 710629 198647 198679
116-0323EA 999 EUR
116-0323 BRDY710632 116-0371 BRDY710628 BRDY710630 BRDY710633 BRDY710634 BRDY710635 BRDY710637 BRDY710638 BRDY710639 BRDY710640 116-0324 BRDY198647 BRDY198679
Etikettendrucker, BMP™71
Drucker Label Printers
Tragbarer Thermotransfer-Etikettendrucker, der auf mehr als 30 verschiedenen Arten von Etiketten drucken kann, darunter Schrumpfschläuche, vorgestanzte Etiketten oder Vinyl für den Innen-/Außenbereich. Der 300-dpi-Druckmechanismus verfügt über eine automatische Schriftgrößenanpassung und kann Schriftgrößen von 4 pt bis 174 pt (skalierbar) drucken. Dank Stromversorgung über ein Netzteil oder mit wiederaufladbarem Akku für den mobilen Betrieb (bis zu 4000 Etiketten pro Ladung), ist der BMP™71 vielseitig genug, um die meisten Ihrer Beschriftungsanforderungen zu erfüllen.