Beschriftungsbänder, Gefahrenwarnbänder, BradyGlo™
Lieferant: Brady
224071
BRDY224071EA 71.5 EUR
BRDY224071
Beschriftungsbänder, Gefahrenwarnbänder, BradyGlo™
Klebebänder
BradyGlo™ B-324 Warnbänder übertreffen die Standardspezifikationen von ASTM E 2072-00 sowie die folgenden Standards für 10+ Stunden Leuchtdauer: ASTM/E162/E648/E662, SMP800C, IMO Resolution A. 752(18), ISO/CD 15370, PSPA Standard 002 Part 2 1993 Klasse A Rev. 2: 09/99, DIN 67 510, Teile 1 bis 4, NFPA 101 Life Safety Code 2000 7.10.7.2, OSHA 1910.37 und Lloyd's Register Zert. 01/6007.
  • Selbstklebendes Polyester
  • Nachleuchtend
Länge: 9,0 m