Schutz-Laminierklebeband
Lieferant: Brady
266081
BRDY266081EA 300.93 EUR
BRDY266081
Schutz-Laminierklebeband
Klebebänder
Dieses transparente Laminierklebeband schützt aufgedruckte Nachrichten.
  • Durchschnittliche Haltbarkeit im Freien: 2 Jahre bei Temperaturen von –40...+150 °C
  • Mindesttemperatur bei der Anwendung: +10° C
Länge: 50,0 m