Glänzend weiße Etiketten aus Polyester mit RFID zur Bestandsverfolgung
Lieferant: Brady
307923
BRDY307923EA 231.41 EUR
BRDY307923
Glänzend weiße Etiketten aus Polyester mit RFID zur Bestandsverfolgung
Etiketten
UHF-RFID-Etikett für allgemeine Anwendungen, wie Einzelhandel, Industrie, Lieferketten und andere. Die Antenne ist für die Anwendung auf nicht metallischen Oberflächen vorgesehen.
  • Frequenztyp: UHF
  • Betriebsfrequenz: Global (860–960 MHz) (ETSI-Band)
  • Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C
  • Lesebereich: bis zu 11 Metern
  • Dicke: 0.240 cm
Etikettenoberfläche aus Polyester, der Chip ist mit anisotrop leitfähiger Klebefolie an der Aluminium-Antenne befestigt, geeignet für Thermotransferdruck, einschließlich RFID-Codierung. Die Etiketten sind nach außen aufgewickelt und zu 100 % geprüft. 500 gute RFID-Etiketten pro Rolle, fehlerhafte Etiketten sind markiert.
UHF-RFID-Etikett für die allgemeine Anwendung eignet sich für den Innen- und Außenbereich. Es unterstützt große Lesebereiche und ist beständig gegen UV-Strahlung.