RFID-Etiketten für Labore aus weißem Polypropylen.
Lieferant: Brady
309081
BRDY309081EA 231.41 EUR
BRDY309081
RFID-Etiketten für Labore aus weißem Polypropylen.
Etiketten
Diese RFID-Etiketten eignen sich für konische Gefäße, Flaschen, große Röhrchen und Mikrotiterplatten in Laboren sowie zur Verwendung in der Pharmazie und in Gesundheitseinrichtungen.
  • Frequenztyp: UHF
  • Betriebsfrequenz: Global (860–960 MHz) (ETSI-Band)
  • Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C
  • Lesebereich: bis zu 10 Metern
  • Dicke: 0.260 cm
Etikettenoberfläche aus Polyester, der Chip ist mit anisotrop leitfähiger Klebefolie an der Aluminium-Antenne befestigt, geeignet für Thermotransferdruck, einschließlich RFID-Codierung. Die Etiketten sind nach außen aufgewickelt und zu 100 % geprüft. 500 gute RFID-Etiketten pro Rolle, fehlerhafte Etiketten sind markiert.
RFID-Etiketten eignen sich zur generellen Identifizierung auf konischen Gefäßen, Flaschen, großen Röhrchen und Mikrotiterplatten.