Selbstlaminierende Polyesteretiketten für M710
Lieferant: Brady
311977 311989 311988 311975 311992 311973 311974 311976 311979
BRDY311977EA 63.01 EUR
BRDY311977 BRDY311989 BRDY311988 BRDY311975 BRDY311992 BRDY311973 BRDY311974 BRDY311976 BRDY311979
Selbstlaminierende Polyesteretiketten für M710
Etiketten
Selbstlaminierende Polyesteretiketten für M710 Drucker.
  • Selbstlaminierender Polyester hat einen permanenten Acrylkleber und ist für Thermotransferdruck geeignet.
  • Gute Wischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und Leistung bei hohen/niedrigen Temperaturen.
Ideal für Etikettierungen in Laboranwendungen.
Standards:
Verpackung:
Bestellen