DuraSleeve® Starre Drahtkennzeichnungseinlagen für M710
Lieferant: Brady
311998 311995 312003 312002 312000 311997 311994 312005
BRDY311998EA 0 EUR
BRDY311998 BRDY311995 BRDY312003 BRDY312002 BRDY312000 BRDY311997 BRDY311994 BRDY312005
DuraSleeve® Starre Drahtkennzeichnungseinlagen für M710
Etiketten
Die bedruckbaren Brady DuraSleeve®-Einlagen sorgen für eine langlebige Beschriftung.
  • Die Beschriftung kann vor oder nach dem Anschluss geändert werden
  • Glanzoberfläche
Die robuste Konstruktion des DuraSleeve®-Kabelmarkierungssystems ermöglicht das einfache Einsetzen der Einsätze in einen sauberen Träger. Zur Kennzeichnung in Telekommunikation und von elektrischen Leitungen und Kabeln.
Standards: UL 94 V0.
Verpackung:
Bestellen