Gravierte Ersatzetiketten für M610, M611
Lieferant: Brady
312041 312038 312033 312037 312039 312036 312034 312032 312031 312040 312035
BRDY312041EA 364.58 EUR
BRDY312041 BRDY312038 BRDY312033 BRDY312037 BRDY312039 BRDY312036 BRDY312034 BRDY312032 BRDY312031 BRDY312040 BRDY312035
Gravierte Ersatzetiketten für M610, M611
Etiketten
Gravierte Ersatzetiketten für den tragbaren Drucker M610.
  • Dank ihres starken Klebstoffs und ihrer Lösungsmittelbeständigkeit eignen sie sich hervorragend als Ersatz für gravierte Etiketten
  • Polyethylenschaum-Laminat aus Polyester
  • Betriebstemperatur von -40 bis +100 °C
  • Glanzoberfläche
Ideal für die Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, die Kennzeichnung elektrischer Geräte und allgemeine Kennzeichnungsanwendungen.
Standards:
Verpackung: 300 Etiketten pro Karton.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable