Klare Polyesteretiketten zur Bestandsverwaltung für M710, M610 und M611
Lieferant: Brady
312058 312115 312122 312109
BRDY312058EA 61.06 EUR
BRDY312058 BRDY312115 BRDY312122 BRDY312109
Klare Polyesteretiketten zur Bestandsverwaltung für M710, M610 und M611
Etiketten
Etiketten speziell für Laminat™-Träger und -Anhänger. Zum Drucken mit tragbaren Thermotransferdruckern M610 und M611 geeignet.
  • Stark haftender Permanentkleber für Edelstahl, pulverbeschichtete Metalle, Emaille und Kunststoffe.
  • Beständig gegen UV-Licht, extreme Temperaturen, Kraftstoffe, Öle, Entfetter, Reiniger und Reinigungsmittel.
  • Geeignet für Allwetteranwendungen.
  • Glanzoberfläche
Ideal für die Bestandsverfolgung, Barcodeetikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, elektrische Kennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung sowie Inventar- und Prüfkennzeichnung.
Standards: UL-anerkannt. CSA-akzeptiert.
Verpackung:
Bestellen