DuraSleeve® Starre Etiketten für M710, M610, M611
Lieferant: Brady
312127 312133 312132 312129 312099 312076 312135 312100 312128 312136 312067 312059 312130 312134 312057 312131
BRDY312127EA 171.4 EUR
BRDY312127 BRDY312133 BRDY312132 BRDY312129 BRDY312099 BRDY312076 BRDY312135 BRDY312100 BRDY312128 BRDY312136 BRDY312067 BRDY312059 BRDY312130 BRDY312134 BRDY312057 BRDY312131
DuraSleeve® Starre Etiketten für M710, M610, M611
Etiketten
Die bedruckbaren Brady DuraSleeve®-Einlagen sorgen für eine langlebige Beschriftung.
  • Die Beschriftung kann vor oder nach dem Anschluss geändert werden
  • Glanzoberfläche
Die robuste Konstruktion des DuraSleeve®-Kabelmarkierungssystems ermöglicht das einfache Einsetzen der Einsätze in einen sauberen Träger.
Zur Kennzeichnung in Telekommunikation und von elektrischen Leitungen und Kabeln.
Standards: UL 94 V0.
Verpackung:
Bestellen