Rapido™ Kabelmarkierungsetiketten für M710, M610 und M611, Großpackung
Lieferant: Brady
312140 312139 312137 312141 312138
BRDY312140EA 253.93 EUR
BRDY312140 BRDY312139 BRDY312137 BRDY312141 BRDY312138
Rapido™ Kabelmarkierungsetiketten für M710, M610 und M611, Großpackung
Etiketten
Rapido™ Kabelmarkierungshüllen sind schnell und einfach anzubringen. Drücken Sie einfach die Kanten des Materials zusammen, fädeln Sie den Draht durch die Löcher und ziehen Sie ihn heraus, um den Markierer freizugeben.
  • Hohe Reiß-, Wisch- und Abriebfestigkeit
  • Matte Oberfläche
Zur Kennzeichnung in Telekommunikation und von elektrischen Leitungen und Kabeln.
Standards:
Verpackung: 2500 Anhänger pro Karton.