Thermoplastische Polyurethan-Kabelanhänger für M710, M610 und M611, Großpackung
Lieferant: Brady
312180 312176 312174 312173 312171 312178 312177 312179 312175 312182 312181 312183 312170 312172
BRDY312180EA 244.72 EUR
BRDY312180 BRDY312176 BRDY312174 BRDY312173 BRDY312171 BRDY312178 BRDY312177 BRDY312179 BRDY312175 BRDY312182 BRDY312181 BRDY312183 BRDY312170 BRDY312172
Thermoplastische Polyurethan-Kabelanhänger für M710, M610 und M611, Großpackung
Etiketten
Diese B-7643-Kabelanhänger enthalten keine zusätzlichen Halogene und bieten hervorragende Brandschutzeigenschaften bei minimaler Rauchentwicklung.
  • Thermoplastische Polyurethan-Kabelanhänger
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Öl und Wasser
  • Betriebstemperatur von −40 bis +90 °C
  • Matte Oberfläche
Zur Kennzeichnung in Telekommunikation und von elektrischen Leitungen und Kabeln.
Standards: Halogenfrei per IEC 61249-2-21 (2003-11), Haftvermögen: SAE-AS81531-1998, Flammhemmer: MIL-STD-202G.
Verpackung: 250 Anhänger pro Rolle.