Brady® StainerBondz™ Chemikalienbeständige Polyester-Objektträgeretiketten mit 76-mm-Kern
Lieferant: Brady
321703
BRDY321703EA 316.1 EUR
BRDY321703
Brady® StainerBondz™ Chemikalienbeständige Polyester-Objektträgeretiketten mit 76-mm-Kern
Etiketten
Super chemikalienbeständiges Polyester (B-488) ist für die Verwendung bei Objektträgerfärbeprozessen und anderen Laborkennzeichnungen konzipiert, die eine extreme Chemikalienbeständigkeit erfordern.
  • B-488 eignet sich gut für häufig verwendete H&E-Objektträgerfärbeverfahren
  • Hervorragende Beständigkeit gegen verschiedene Chemikalien, Öle und Wasser
  • Betriebstemperatur von ―80 bis 130 °C
Dieses B-488-Material in Kombination mit R-4300-Farbband ist das Rezept für eine Lösung, die gegenüber Xylol und anderen Chemikalien, die häufig bei Objektträgerfärbeprozessen verwendet werden, beständig bleibt.
Kein Aufdruck, der abgewischt werden muss, kein Verziehen des Etiketts, keine Verfärbung, die Strichcodes unlesbar machen würde, und das Etikett bleibt auf dem Objektträger.