Magicard™ Prima 8 Duo Drucker
Lieferant: Brady
321955 321954 321956
BRDY321955EA 3200 EUR
BRDY321955 BRDY321954 BRDY321956
Magicard™ Prima 8 Duo Drucker
Drucker Document Printers
Der Magicard Prima 8-Drucker bietet eine kompakte, zuverlässige und robuste Lösung für die sofortige Ausgabe und Laminierung.
  • Hochwertiger beidseitiger Farbkartendruck, sogar bis an die Ränder
  • Ausgestattet mit einer Reihe von Kodiergeräten, um sichere elektronische Daten direkt an der Ausgabestelle auf die Karten zu schreiben
  • Die Smartcard-Kodierung ermöglicht das Drucken und Programmieren Ihrer Smartcard in einem Durchgang
  • Anwendung: Gesundheits- und Krankenhausetikettierung, Einrichtungsidentifikation, Sicherheitsidentifikation, allgemeine Identifikation