Brady® BradyJet™ 7300 Farbetikettendrucker
Lieferant: Brady
176884 322666 176883 322667 322659 322658 322661 322660
BRDY176884EA 2295 EUR
BRDY176884 BRDY322666 BRDY176883 BRDY322667 BRDY322659 BRDY322658 BRDY322661 BRDY322660
Brady® BradyJet™ 7300 Farbetikettendrucker
Drucker Label Printers
Entfesseln Sie Ihre wahren Farben mit dem BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker. Genießen Sie schnelle Industriequalität in Vollfarben für variable Druckaufträge von der Produktionslinie bis zum Labor.
  • Ideal für häufig wechselnde industrielle Kennzeichnungen, von behördlichen Hinweisschildern und Lean-Grafiken bis hin zu Barcodes, Labor-IDs, GHS-Etikettierungen und UL-/Komponenten-IDs
  • LabelSense™-Technologie ermöglicht die Kommunikation zwischen Drucker, Materialien und Tinten zur automatischen Teileerkennung, Einrichtung und Anpassung
  • Doppelte CMY- und echte Schwarz-Tintenpatronen (K) liefern bei jedem Auftrag leuchtende Farben, tiefes Schwarz, dunkle Töne, lesbare Barcodes und gestochen scharfen Text
  • Druckt wischfreie Tinten auf Etiketten, die im Außenbereich bis zu zwei Jahre (im Innenbereich sogar noch länger) wasser-, chemikalien- und abriebfest sind
  • Das Print Utility Dashboard unterstützt Sie bei der Planung, Budgetierung und Fehlerbehebung mit Statuswarnungen, einem Auftragskostenrechner, Fernüberwachung und mehr
  • Außen-LED-Beleuchtung und transparente Abdeckung zeigen den Druckerstatus in Echtzeit an
  • Wird mit der kostenlosen Brady Workstation-Basissoftware oder einer Lizenz für die Brady Workstation-Suite Ihrer Wahl geliefert
  • Optimierter Windows®-Treiber ermöglicht die Verbindung mit Drittanbietersoftware und das Drucken von PDFs
Kompatible Medien: P-; J-; JC-; JPSL-.
Standards: CE; UKCA.
Zubehörinformationen: B-2414; B-2475; B-2475/B-966; B-2509; B-2550; B-2551; B-2569; B-2569/B-966; B-2581; B-2585; B-2595; B-2595/B-966; B-7425J; B-403.
Bestellinformation: Zwei Jahre Garantie Wird entweder mit der kostenlosen Brady Workstation-Basissoftware geliefert, die grundlegende Apps und Funktionen zum Erstellen von Etiketten enthält, oder mit einer Lizenz für das Brady Workstation-Paket Ihrer Wahl.
Lieferumfang: Dieser BradyJet™ J7300-Drucker wird in einem Karton mit einer CMY-Tintenpatrone mit integriertem Druckkopf, einer schwarzen Tintenpatrone mit integriertem Druckkopf, entweder einer Brady Workstation-Basissoftware oder einer Lizenz für Brady Workstation-Softwarepakete, einer J-Align-Rolle, einer Media Starter B-2595-Vinylrolle, einem Netzteil, einem Netzkabel, einem USB-Kabel und einem USB-Flash-Laufwerk mit Produktinformationen geliefert.