Vorratsflaschen für Kippautomaten
Lieferant: Brand
126963
BRND126963EA 18.8 EUR
BRND126963
Vorratsflaschen für Kippautomaten
Flaschen Glasflaschen
Soda-lime glass.
Capacity 1000 ml
Neck size 29/32
Bestellinformation: Please order dispenser/tilt measure separately.