Eiskübel, achtkantig, mit Deckel
Lieferant: Brand
156100
BRND156100EA 173 EUR
BRND156100
Eiskübel, achtkantig, mit Deckel
Eisbehälter
Polyurethanschaum.
  • Ausgezeichnete Isoliereigenschaften
  • Robustes, achtkantiges Design für bessere Standfestigkeit
  • Konisch zulaufende Seite mit eingearbeiteten Griffen
  • Geeignet für die chemische Desinfektion
  • Betriebstemperatur: −196 °C bis +95 °C
Ideal für die Aufbewahrung von Proben, schützen diese Behälter die warme oder kalte Temperatur von Flaschen, Reagenzgläsern, Lösungen und Kulturen. Geeignet für die Verwendung mit Trockeneis, Wassereis und Salzlösung. Nur für Tischgerät-Tiefkühllagerung.