Petrischalen, Kalknatronglas
Lieferant: Brand
455701 455717 455732 455742 455743 455751
BRND455701EA 25.5 EUR
BRND455701 BRND455717 BRND455732 BRND455742 BRND455743 BRND455751
Petrischalen, Kalknatronglas
Zellkulturschalen Petrischalen
Natronkalkglas. Schale und Deckel sind innen und außen flach sowie frei von Luftblasen und Streifen. Geschnittene Kanten sind feuerpoliert.