Sleeves for filter crucibles
Lieferant: Brand
462026 462231
BRND462026EA 49.5 EUR
BRND462026 BRND462231
Sleeves for filter crucibles
Halterungen und Träger Stützmanschetten
Sleeves made of rubber (EPDM) suitable for filter crucibles.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable