Objektträgerkästen
Lieferant: Brand
476900
BRND476900EA 72.5 EUR
BRND476900
Objektträgerkästen
Objektträger-Kästen
Runder Objektträgerbehälter in robuster Ausführung.
  • Schraubdeckel mit Nippel
  • Zur Aufbewahrung und zum Versand von 5 dicken oder 10 dünnen Objektträgern
  • Bei geöffnetem Deckel ragen die Objektträger etwa 10 mm heraus, um ein einfaches Herausnehmen zu gewährleisten