Hahnfett, silikonfrei
Lieferant: Brand
61610
BRND61610EA 42.8 EUR
BRND61610
Hahnfett, silikonfrei
Schmiermittel
Ideal zum Fetten von Bürettenhähnen.
  • Leicht zu entfernen
  • Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
  • Gebrauchstemperatur -40 bis +320 °C