Liquid Ends for Liquid Handling Station
Lieferant: Brand
709410 709413 709420 709423 709416 709426
BRND709410EA 772 EUR
BRND709410 BRND709413 BRND709420 BRND709423 BRND709416 BRND709426
Liquid Ends for Liquid Handling Station
Automatisierte Liquid-Handling-Systeme
Basis für die Pipettenmodule sind Komponenten der bekannten Transferpette® S.
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
Für die berührungslose Flüssigkeitsabgabe stehen drei 1-Kanal Liquid Ends (SC) und drei 8-Kanal Liquid Ends (MC) zur Verfügung. Die Volumenprüfung der Pipettenmodule erfolgt nach ISO 8655 Teil 6.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten