Zählkammern, Bürker, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
718920 718905
BRND718920EA 64.6 EUR
BRND718920 BRND718905
Zählkammern, Bürker, BLAUBRAND®
Objektträger Zählkammern
Zählkammern nach Bürker, inklusive zweier Hämacytometer-Deckgläser.
  • Jedes Großquadrat ist durch Doppellinien (in einem Abstand von 0,05 mm) in 16 Gruppenquadrate mit je 0,2 mm Seitenlänge unterteilt
  • Die Gruppenquadrate besitzen die gleiche Größe wie die in der Neubauer-Zählkammer, sind jedoch nicht weiter unterteilt
  • Das Zählnetz zeigt 9 Großquadrate von je 1 mm²
Sie werden für die Leukozyten-, Thrombozyten- und Erythrozytenzählung verwendet.