Zählkammer, Nageotte
Lieferant: Brand
721305
BRND721305EA 149 EUR
BRND721305
Zählkammer, Nageotte
Objektträger Zählkammern
Diese Zählkammer wird zum Zählen von Zellen in der Zerebrospinalflüssigkeit (CSF) sowie zum Zählen von Fadenwürmern verwendet.
Die quadratische Grundfläche von 100 mm² ist in 40 Rechtecke mit einer Fläche von je 2,5 mm² unterteilt.