Zentrifugenröhrchen
Lieferant: Brand
778013
BRND778013EA 122 EUR
BRND778013
Zentrifugenröhrchen
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Duran® Borosilikatglas.
  • Belastbar bis zu 3500×g
Konischer Boden, Bördelrand, ohne Graduierung.