Messkolben, Klasse A, blaue Graduierungen, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
937048 937045 937047
BRND937048EA 49.3 EUR
BRND937048 BRND937045 BRND937047
Messkolben, Klasse A, blaue Graduierungen, BLAUBRAND®
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3,3, mit Bördelrand.
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
  • Markierungen und Beschriftungen in kontrastreichem blauem Emaille
  • DE-M-Markierung
* Weithals
Standards: DIN EN ISO 1042
Bestellinformation: Wird mit einem individuellen Zertifikat geliefert.